문서
106240
Sigma-Aldrich
Trichloromelamine
98%
동의어(들):
2,4,6-Tris(chloroamino)-1,3,5-triazine, N2,N4,N6-Trichloro-2,4,6-triamino-1,3,5-triazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H3Cl3N6
CAS Number:
Molecular Weight:
229.46
Beilstein:
524508
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
ClNc1nc(NCl)nc(NCl)n1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges