Key Documents
104965
Sigma-Aldrich
Adenine
99%
동의어(들):
6-Aminopurine, Vitamin B4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5N5
CAS Number:
Molecular Weight:
135.13
Beilstein:
5777
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
분석
99%
mp
>360 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI key
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves