주요 문서
AC7H98CBA232
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
4-Chloro-3-methoxy-benzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.66
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-3-methoxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3S/c1-12-7-4-5(13(9,10)11)2-3-6(7)8/h2-4H,1H3,(H2,9,10,11)
InChI key
KHVHRFWNCQBULB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-17D-001
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-17D-001
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)