주요 문서
AC7H97ED1E4F
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2,3-Dihydro-benzofuran-3-ylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.17
MDL number:
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-3-amine
Inchi Code
1S/C8H9NO/c9-7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-4,7H,5,9H2
InChI key
PLCGAGSBVAGXMP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Pale yellow liquid
Product Link
https://www.acints.com/products/RR-15F-002
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/RR-15F-002
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)