주요 문서
AC7429322789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-Bromo-5-chloro-benzenethiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.52
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-chlorobenzenethiol
Inchi Code
1S/C6H4BrClS/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,9H
InChI key
UZUXOOFXQLBGNH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-02425
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-02425
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)