Iupac Name
methyl 4-morpholinylacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-7(9)6-8-2-4-11-5-3-8;/h2-6H2,1H3;1H
InChI key
QQEFVDXETIPWFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/WS-04F-003
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/WS-04F-003
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.