Iupac Name
ethyl 2-bromo-5-methylnicotinate
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c1-3-13-9(12)7-4-6(2)5-11-8(7)10/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
PKLWSPZTPMXMIU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
pale yellow oil
Product Link
https://www.acints.com/products/WS-04E-007
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/WS-04E-007
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.