주요 문서
AC7326370125
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2,3-Dichloro-5-trifluoromethyl-isonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
260
MDL number:
Iupac Name
2,3-dichloro-5-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H2Cl2F3NO2/c8-4-3(6(14)15)2(7(10,11)12)1-13-5(4)9/h1H,(H,14,15)
InChI key
WCIZQAPCTNIIGD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-01667
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-01667
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)