주요 문서
AC7300013508
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
1-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.58
MDL number:
Iupac Name
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]ethanone
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO/c1-4(14)7-6(9)2-5(3-13-7)8(10,11)12/h2-3H,1H3
InChI key
UJXXBJRNTFTYRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerated
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
yellowoil / low melt solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00865
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00865
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)