주요 문서
AC7300013154
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
5-Bromo-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.51
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-(chloromethyl)-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C8H6BrClN2/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-10)11-6/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
OWLMBJLZMJBNQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00446
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00446
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)