주요 문서
AC7300013066
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Ethyl 2-benzyloxycarbonylamino-3-(toluene-4-sulfonyloxy)propionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
421.47
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}propanoate
Inchi Code
1S/C20H23NO7S/c1-3-26-19(22)18(21-20(23)27-13-16-7-5-4-6-8-16)14-28-29(24,25)17-11-9-15(2)10-12-17/h4-12,18H,3,13-14H2,1-2H3,(H,21,23)
InChI key
GFSFXIOOUGXOOH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00309
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00309
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)