주요 문서
AC7300012859
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Isopropylsulfamoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.62
MDL number:
Iupac Name
isopropylsulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C3H8ClNO2S/c1-3(2)5-8(4,6)7/h3,5H,1-2H3
InChI key
AGRDPCWQGGNEQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
yellow oil
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-03K-003
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-03K-003
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)