주요 문서
AC7300012789
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
N-Hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
Iupac Name
N-hydroxy-4-methoxybenzenecarboximidoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-12-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,8H,1H3
InChI key
LXKQZUDNNOFDPZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
off white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/SB-03D-050
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)