주요 문서
AC7300012751
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-(2,6-Dichloro-benzylsulfanyl)-ethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.16
MDL number:
Iupac Name
2-[(2,6-dichlorobenzyl)sulfanyl]ethanamine
Inchi Code
1S/C9H11Cl2NS/c10-8-2-1-3-9(11)7(8)6-13-5-4-12/h1-3H,4-6,12H2
InChI key
VCKWYLGEZYGACK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Pale yellow low melting solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00700
픽토그램
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00700
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)