주요 문서
AC7188401677
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
3-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.2
MDL number:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
InChI key
WOJQBHSZMFRQIR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Beige solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00242
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)