주요 문서
AC7188401653
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
4-Thiophen-2-yl-pyrimidine-2-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.28
MDL number:
Iupac Name
4-(2-thienyl)-2-pyrimidinethiol
Inchi Code
1S/C8H6N2S2/c11-8-9-4-3-6(10-8)7-2-1-5-12-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI key
IPUPBWKUWAKTQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-00644
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-00644
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)