주요 문서
ADVH9A1BB984
AChemBlock
2-(Phenoxymethyl)morpholine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
2-(phenoxymethyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)14-9-11-8-12-6-7-13-11;/h1-5,11-12H,6-9H2;1H
InChI key
GATLMGUFMGHZHK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p40699-2-phenoxymethyl-morpholine-hydrochloride.html
Synonym
2-(phenoxymethyl)morpholine hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p40699-2-phenoxymethyl-morpholine-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)