Iupac Name
cyclohexyl(methoxy)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C9H20OSi/c1-10-11(2,3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
InChI key
PDFVBOBULUSKAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x204250-cyclohexyl-dimethylmethoxysilane.html
Synonym
cyclohexyl(methoxy)dimethylsilane
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x204250-cyclohexyl-dimethylmethoxysilane.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.