주요 문서
ADVH99BD2457
AChemBlock
3-bromo-4,6-dichloro-2-(difluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
276.89
Iupac Name
3-bromo-4,6-dichloro-2-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrCl2F2N/c7-4-2(8)1-3(9)12-5(4)6(10)11/h1,6H
InChI key
OXEGKJLIVRVCST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/x185212-3-bromo-4-6-dichloro-2-difluoromethyl-pyridine.html
Synonym
3-bromo-4,6-dichloro-2-(difluoromethyl)pyridine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/x185212-3-bromo-4-6-dichloro-2-difluoromethyl-pyridine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)