주요 문서
ADVH996BE2B3
AChemBlock
(R)-Methyl 5-oxo-1-((S)-1- phenylethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.29
MDL number:
Iupac Name
methyl (3R)-5-oxo-1-[(1S)-1-phenylethyl]-3-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c1-10(11-6-4-3-5-7-11)15-9-12(8-13(15)16)14(17)18-2/h3-7,10,12H,8-9H2,1-2H3/t10-,12+/m0/s1
InChI key
BENQIPNJLDAXAT-CMPLNLGQSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u108649-r-methyl-5-oxo-1-s-1-phenylethyl-pyrrolidine-3-carboxylate.html
Synonym
methyl (R)-5-oxo-1-((S)-1-phenylethyl)pyrrolidine-3-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u108649-r-methyl-5-oxo-1-s-1-phenylethyl-pyrrolidine-3-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)