주요 문서
ADVH98DE62D5
AChemBlock
6-bromo-2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.08
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C8H8BrN3/c1-5-3-7(9)11-12-4-6(2)10-8(5)12/h3-4H,1-2H3
InChI key
SDDBRNKFEUPRFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
Gray Powder
Product Link
https://www.achemblock.com/v145757-6-bromo-2-8-dimethylimidazo-1-2-b-pyridazine.html
Synonym
6-bromo-2,8-dimethylimidazo[1,2-b]pyridazine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v145757-6-bromo-2-8-dimethylimidazo-1-2-b-pyridazine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)