주요 문서
ADVH98DE6173
AChemBlock
3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.09
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H6BrNO3S/c7-4-1-5(9)3-6(2-4)12(8,10)11/h1-3,9H,(H2,8,10,11)
InChI key
JNXYYHABNSYLHN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u131549-3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide.html
Synonym
3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131549-3-bromo-5-hydroxybenzenesulfonamide.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)