주요 문서
ADVH97EBF70C
AChemBlock
2-Hydroxy-5-Amino-N-(2-carboxy-4-aminophenyl)benzoic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
288.26
MDL number:
Iupac Name
5-amino-2-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12N2O5/c15-7-1-3-11(9(5-7)13(18)19)16-8-2-4-12(17)10(6-8)14(20)21/h1-6,16-17H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
FNKYNYBONZATNB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
black solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u131892-2-hydroxy-5-amino-n-2-carboxy-4-aminophenyl-benzoic-acid.html
Synonym
5-amino-2-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino)benzoic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131892-2-hydroxy-5-amino-n-2-carboxy-4-aminophenyl-benzoic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)