주요 문서
ADVH97EBF61B
AChemBlock
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.2
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H14BrNO2S/c1-2-3-8-12-15(13,14)10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI key
OCBNPAKWHULHRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u131925-4-bromo-n-butylbenzenesulfonamide.html
Synonym
4-bromo-N-butylbenzenesulfonamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131925-4-bromo-n-butylbenzenesulfonamide.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)