주요 문서
ADVH97EBF582
AChemBlock
3-ethyl-6-methylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
136.2
MDL number:
Iupac Name
3-ethyl-6-methyl-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-3-7-5-4-6(2)10-8(7)9/h4-5H,3H2,1-2H3,(H2,9,10)
InChI key
OQNDNGDJFBXUID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u130877-3-ethyl-6-methylpyridin-2-amine.html
Synonym
3-ethyl-6-methylpyridin-2-amine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u130877-3-ethyl-6-methylpyridin-2-amine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)