주요 문서
ADVH97EBF4C2
AChemBlock
2-isopropylthiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
127.21
MDL number:
Iupac Name
2-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H9NS/c1-5(2)6-7-3-4-8-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
BZFIPFGRXRRZSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u131858-2-isopropylthiazole.html
Synonym
2-isopropylthiazole
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131858-2-isopropylthiazole.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)