주요 문서
ADVH97EBD467
AChemBlock
4-[(Ethylamino)methyl]phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.21
MDL number:
Iupac Name
4-[(ethylamino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-2-10-7-8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,10-11H,2,7H2,1H3
InChI key
QXPDGPSSMVINMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u136819-4-ethylamino-methyl-phenol.html
Synonym
4-((ethylamino)methyl)phenol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u136819-4-ethylamino-methyl-phenol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)