주요 문서
ADVH97EBCF59
AChemBlock
2-Fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.26
MDL number:
Iupac Name
2-fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15FN2O2/c1-14-4-6-15(7-5-14)9-2-3-10(12(16)17)11(13)8-9/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
OVEGQNMSWXCGBQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u135074-2-fluoro-4-4-methyl-1-piperazinyl-benzoic-acid.html
Synonym
2-fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u135074-2-fluoro-4-4-methyl-1-piperazinyl-benzoic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)