주요 문서
ADVH97AC948B
AChemBlock
2-(3-(Methylamino)propyl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
254.72
MDL number:
Iupac Name
2-[3-(methylamino)propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14N2O2.ClH/c1-13-7-4-8-14-11(15)9-5-2-3-6-10(9)12(14)16;/h2-3,5-6,13H,4,7-8H2,1H3;1H
InChI key
MQDKXJVFDUEDJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white powder
Product Link
https://www.achemblock.com/u109190-2-3-methylamino-propyl-isoindoline-1-3-dione-hydrochloride.html
Synonym
2-(3-(methylamino)propyl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u109190-2-3-methylamino-propyl-isoindoline-1-3-dione-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)