주요 문서
ADVH97AC8E88
AChemBlock
2-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.2
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-3-ol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9-10/h11H,2-5H2,1H3
InChI key
ZSVBMGLFELSPHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u105914-2-methyl-4-5-6-7-tetrahydro-2h-indazol-3-ol.html
Synonym
2-methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazol-3-ol
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u105914-2-methyl-4-5-6-7-tetrahydro-2h-indazol-3-ol.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)