주요 문서
ADVH97AC699C
AChemBlock
Endo-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
(1R,5S)-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-1-2-6(7)4-8-3-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7?;
InChI key
YCMFHKGTJWAZSH-VPEOJXMDSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32986-endo-3-azabicyclo-3-2-1-octan-8-ol-hydrochloride.html
Synonym
Endo-3-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ol hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32986-endo-3-azabicyclo-3-2-1-octan-8-ol-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)