주요 문서
ADVH95ECBEE2
AChemBlock
3-Bromo-5-chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.45
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrClF2N/c7-4-1-3(8)2-11-5(4)6(9)10/h1-2,6H
InChI key
VDBVLTIEQDPSQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/t93863-3-bromo-5-chloro-2-difluoromethyl-pyridine.html
Synonym
3-bromo-5-chloro-2-(difluoromethyl)pyridine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93863-3-bromo-5-chloro-2-difluoromethyl-pyridine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)