주요 문서
ADVH95EC9C6B
AChemBlock
spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
Iupac Name
spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-8(11)7-6-9(7)4-2-1-3-5-9/h7H,1-6H2,(H,10,11)
InChI key
MWCFUPYBGQILOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s78597-spiro-2-5-octane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
spiro[2.5]octane-1-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s78597-spiro-2-5-octane-1-carboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)