주요 문서
ADVH95EC9C59
AChemBlock
1,3-diethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.2
MDL number:
Iupac Name
1,3-diethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-3-6-5-7(8(11)12)10(4-2)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
RYNFWKBAUMOGOO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s76381-1-3-diethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic-acid.html
Synonym
1,3-diethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s76381-1-3-diethyl-1h-pyrazole-5-carboxylic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)