주요 문서
ADVH95EC9C4F
AChemBlock
3-methylazetidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
85.11
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-2-azetidinone
Inchi Code
1S/C4H7NO/c1-3-2-5-4(3)6/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)
InChI key
XYAPRMQTKAOTJZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/s74937-3-methylazetidin-2-one.html
Synonym
3-methylazetidin-2-one
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s74937-3-methylazetidin-2-one.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)