주요 문서
ADVH94547DFC
AChemBlock
2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.03
MDL number:
Iupac Name
2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5BrN2O4/c8-3-1-4(7(11)12)6(9)5(2-3)10(13)14/h1-2H,9H2,(H,11,12)
InChI key
MCQLFDJHSKKLHC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93753-2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoic-acid.html
Synonym
2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93753-2-amino-5-bromo-3-nitrobenzoic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)