주요 문서
ADVH945479E6
AChemBlock
(1S,2S,3R,4R)-3-[5-chloro-2-((S)-1-methoxy-7-morpholin-4-yl-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-2-ylamino)pyrimidin-4-ylamino]bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
539.08
MDL number:
Iupac Name
(1S,2S,3R,4R)-3-((5-chloro-2-(((S)-1-methoxy-7-morpholino-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C28H35ClN6O3/c1-37-25-20-8-7-19(35-10-12-38-13-11-35)6-4-16(20)5-9-22(25)32-28-31-15-21(29)27(34-28)33-24-18-3-2-17(14-18)23(24)26(30)36/h2-3,5,9,15,17-19,23-24H,4,6-8,10-14H2,1H3,(H2,30,36)(H2,31,32,33,34)/t17-,18+,19+,23+,24-/m1/s1
InChI key
LAJAFFLJAJMYLK-CVOKMOJFSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t98337-1s-2s-3r-4r-3-5-chloro-2-s-1-methoxy-7-morpholin-4-yl-6-7-8-9-tetrahydro-5h-benzo-a-cyclohepten-2-ylamino-pyrimidin-4-ylamino-bicyclo-2-2-1-hept-5-ene-2-carboxylic-acid-amide.html
Synonym
(1s,2s,3r,4r)-3-((5-chloro-2-(((s)-1-methoxy-7-morpholino-6,7,8,9-tetrahydro-5h-benzo[7]annulen-2-yl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98337-1s-2s-3r-4r-3-5-chloro-2-s-1-methoxy-7-morpholin-4-yl-6-7-8-9-tetrahydro-5h-benzo-a-cyclohepten-2-ylamino-pyrimidin-4-ylamino-bicyclo-2-2-1-hept-5-ene-2-carboxylic-acid-amide.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)