주요 문서
ADVH9454742D
AChemBlock
ethyl 4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.28
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H13NO2S/c1-2-13-10(12)8-5-7-3-4-11-6-9(7)14-8/h5,11H,2-4,6H2,1H3
InChI key
KEZGGJBGQAHGRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93176-ethyl-4-5-6-7-tetrahydrothieno-2-3-c-pyridine-2-carboxylate.html
Synonym
ethyl 4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93176-ethyl-4-5-6-7-tetrahydrothieno-2-3-c-pyridine-2-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)