주요 문서
ADVH94547272
AChemBlock
7-(difluoromethoxy)isoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.17
MDL number:
Iupac Name
7-(difluoromethoxy)isoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7F2NO/c11-10(12)14-9-2-1-7-3-4-13-6-8(7)5-9/h1-6,10H
InChI key
QICGAZDTBORDEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/t93893-7-difluoromethoxy-isoquinoline.html
Synonym
7-(difluoromethoxy)isoquinoline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t93893-7-difluoromethoxy-isoquinoline.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)