주요 문서
ADVH94546D8E
AChemBlock
N2-methylpyridine-2,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
Iupac Name
N~2~-methyl-2,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-8-6-4-5(7)2-3-9-6/h2-4H,1H3,(H3,7,8,9)
InChI key
CFDLZUIAPBQUQC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t98144-n2-methylpyridine-2-4-diamine.html
Synonym
n2-methylpyridine-2,4-diamine
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t98144-n2-methylpyridine-2-4-diamine.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)