주요 문서
ADVH94546AD8
AChemBlock
methyl 2-methoxyacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
116.12
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-methoxyacrylate
Inchi Code
1S/C5H8O3/c1-4(7-2)5(6)8-3/h1H2,2-3H3
InChI key
BTTXESIFAHCXMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
Synonym
methyl 2-methoxyacrylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)