주요 문서
ADVH94545DEC
AChemBlock
(4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.05
MDL number:
Iupac Name
4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H15BN2O4/c1-10(2,3)17-9(14)13-8-4-5-12-6-7(8)11(15)16/h4-6,15-16H,1-3H3,(H,12,13,14)
InChI key
VTWBZVDHQCJRAA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at -20 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s73699-4-tert-butoxycarbonyl-amino-pyridin-3-yl-boronic-acid.html
Synonym
(4-((tert-butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s73699-4-tert-butoxycarbonyl-amino-pyridin-3-yl-boronic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)