주요 문서
ADVH7F383910
AChemBlock
tert-butyl 3-((tert-butoxycarbonyl)oxy)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-((tert-butoxycarbonyl)oxy)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO5/c1-12(2,3)18-10(15)14-7-9(8-14)17-11(16)19-13(4,5)6/h9H,7-8H2,1-6H3
InChI key
TZOOGHIVXWVYDA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88752-tert-butyl-3-tert-butoxycarbonyl-oxy-azetidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 3-((tert-butoxycarbonyl)oxy)azetidine-1-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88752-tert-butyl-3-tert-butoxycarbonyl-oxy-azetidine-1-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)