주요 문서
ADVH7F3838FC
AChemBlock
tert-butyl piperidin-1-ylcarbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.28
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 1-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H2,1-3H3,(H,11,13)
InChI key
FRHOQDDDDFBHGW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s88727-tert-butyl-piperidin-1-ylcarbamate.html
Synonym
tert-butyl piperidin-1-ylcarbamate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88727-tert-butyl-piperidin-1-ylcarbamate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)