주요 문서
ADVH7F38388B
AChemBlock
benzyl 8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.32
MDL number:
Iupac Name
benzyl (1R,5S)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO2/c17-15(18-11-12-5-2-1-3-6-12)16-13-7-4-8-14(16)10-9-13/h1-3,5-6,13-14H,4,7-11H2
InChI key
VCWRLJUEGMEYTE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s88533-benzyl-8-azabicyclo-3-2-1-octane-8-carboxylate.html
Synonym
benzyl 8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s88533-benzyl-8-azabicyclo-3-2-1-octane-8-carboxylate.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)