주요 문서
ADVH7F383069
AChemBlock
(4-methoxy-3-((4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
313.18
MDL number:
Iupac Name
(4-methoxy-3-((4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H20BNO5S/c1-10-5-7-15(8-6-10)21(18,19)13-9-11(14(16)17)3-4-12(13)20-2/h3-4,9-10,16-17H,5-8H2,1-2H3
InChI key
WUXISXJGKQFRTB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86413-4-methoxy-3-4-methylpiperidin-1-yl-sulfonyl-phenyl-boronic-acid.html
Synonym
(4-methoxy-3-((4-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl)phenyl)boronic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86413-4-methoxy-3-4-methylpiperidin-1-yl-sulfonyl-phenyl-boronic-acid.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)