주요 문서
ADVH7F382872
AChemBlock
N-(3-methoxyphenethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.31
MDL number:
Iupac Name
N-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]aniline
Inchi Code
1S/C15H17NO/c1-17-15-9-5-6-13(12-15)10-11-16-14-7-3-2-4-8-14/h2-9,12,16H,10-11H2,1H3
InChI key
QFGBVYGOVPOOKR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q69327-n-3-methoxyphenethyl-aniline.html
Synonym
n-(3-methoxyphenethyl)aniline
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69327-n-3-methoxyphenethyl-aniline.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)