주요 문서
ADVH7F381E29
AChemBlock
2-amino-4-(methylsulfonyl)butanamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.69
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-(methylsulfonyl)butanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O3S.ClH/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H2,7,8);1H
InChI key
BNRQFJGEWLMPDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q66236-2-amino-4-methylsulfonyl-butanamide-hydrochloride.html
Synonym
2-amino-4-(methylsulfonyl)butanamide hydrochloride
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q66236-2-amino-4-methylsulfonyl-butanamide-hydrochloride.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)