주요 문서
ADVH7F381992
AChemBlock
2-Sulfamoyl-nicotinic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(aminosulfonyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4S/c1-13-7(10)5-3-2-4-9-6(5)14(8,11)12/h2-4H,1H3,(H2,8,11,12)
InChI key
MCSRJNIUDNKGQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51750-2-sulfamoyl-nicotinic-acid-methyl-ester.html
Synonym
methyl 2-sulfamoylnicotinate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51750-2-sulfamoyl-nicotinic-acid-methyl-ester.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)