주요 문서
ADVH7F381807
AChemBlock
2-chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenylamino)pyrimidine-5-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
316.67
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C12H8ClF3N4O/c13-11-18-5-8(9(17)21)10(20-11)19-7-3-1-2-6(4-7)12(14,15)16/h1-5H,(H2,17,21)(H,18,19,20)
InChI key
HTQFOWKYIINDFL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p51147-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxamide.html
Synonym
2-chloro-4-((3-(trifluoromethyl)phenyl)amino)pyrimidine-5-carboxamide
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51147-2-chloro-4-3-trifluoromethyl-phenylamino-pyrimidine-5-carboxamide.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)